Documenti fondamentali
1.93007
Supelco
Perossido di idrogeno
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
34.01
Beilstein:
3587191
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352304
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
23.3 mmHg ( 30 °C)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What does 30% mean? w/w or w/v or v/v %? Please clarify.
    1 answer
    1. The concentration of this product is expressed in w/w (30 g H2O2 for 100 g solution).