189826
5-Aza-2′-Deoxycytidine
≥98% (HPLC), liquid, DNA methyltransferase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution 5-Aza-2′-Deoxycytidine, Decitabine
Scegli un formato
CHF 245.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 245.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
5-Aza-2′-Deoxycytidine, InSolution, ≥98%, DNA methyltransferase inhibitor
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N2(C=NC(=N)NC2=O)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Takebayashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.288, 921.
Zhu, W.G., et al. 2001. Cancer Res.61, 1327.
Hopkins-Donaldson, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 4315.
Haaf, T. 1995. Pharmacol. Ther.65, 19.
Jones, P.A., and Taylor, S.M. 1980. Cell20, 85.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)