182755
ASB-16
A zwitterionic amidosulfobetaine detergent useful for solubilizing proteins visualized by 2D-electrophoresis.
Sinonimo/i:
ASB-16
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
20% ethanol: 1 mg/mL
water: sparingly soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C24H50N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24(27)25-20-17-21-26(2,3)22-18-23-31(28,29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29,30)
CLCSYZQBLQDRQU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Herbert, B. 1999. Electrophoresis20, 660.
Chevallet, M., et al. 1998. Electrophoresis19, 1901.
WGK 3