176901
Anthrax Lethal Factor Protease Inhibitor, In-2-LF
The Anthrax Lethal Factor Protease Inhibitor, In-2-LF controls the biological activity of Anthrax Lethal Factor Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Anthrax Lethal Factor Protease Inhibitor, In-2-LF, Anthrax LF Protease Inhibitor, Bacillus anthracis LF Protease Inhibitor, In-2-LF
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
anthrax LF metalloprotease
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Tonello, F., et. al. 2002. Nature418, 386.
WGK 1