Documenti fondamentali
17-371FR
Sigma-Aldrich
EZ CHIP KIT 22 ASSAYS(-20C)
Sinonimo/i:
chromatin immunoprecipitation assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2