Documenti fondamentali
1.71201
Supelco
Thermoreactor
number of holes 24 hole, Spectroquant® TR 420
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 1’630.00
CHF 1’630.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 1’630.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
SE.11
CHF 1’630.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Produttore/marchio commerciale
Spectroquant® TR 420
tecniche
photometry: suitable
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
24 holes, 7 preinstalled programmes and 8 freely selectable programmes TR 420 Spectroquant®
The Spectroquant Thermoreactor TR 420 is designed for the digestion up to 24 samples simultaneously. Precisely controlled thermal digestion is a key sample preparation step during the determination of COD, TOC, total contents of cadmium, chromium, cyanide, iron, lead, nickel, nitrogen, phosphorus, silver, or zinc using our high quality Spectroquant Test Kits.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Metodo analitico per la determinazione del COD nelle acque reflue - Determinazione fotometrica del consumo di cromato dopo digestione in 20 min.