Documenti fondamentali
1.67207
Supelco
Reducer (PTFE) from S40 to S38
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 55.50
CHF 55.50
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 55.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
CHF 55.50
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.