16-220
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody, Cy5 conjugate
Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-MPM-2 Cy5 Antibody, Cy5 Anti-MPM-2, Phospho-Ser/Thr-Pro Detection
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY5 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer/pThr)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Colcemid-treated HeLa cell lysates
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2