16-204
Anti-Phosphotyrosine Antibody, recombinant clone 4G10®, biotin conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PID1(55022)
Descrizione generale
Product Description: Produced from CHO cells expressing the 4G10 antibody heavy and light chain cDNAs. Heavy chain C-terminus has a hexa-histidine tag for purification and immobilization via nickel affinity matrices. Cross-linked to biotin. Patent pending.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
General Post-translation Modification
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected tyrosine phosphorylated proteins in a RIPA lysate of EGF-stimulated A431 carcinoma cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. DO NOT FREEZE!
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2