Documenti fondamentali
1.51903
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 823.00
CHF 823.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 823.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
CHF 823.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Nome del prodotto
LiChrosorb® RP-8 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
400 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC column
Note legali
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany