1.50600
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
product name
LiChrospher® RP-18 (5µm) LiChroCART® 100-4.6, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
21% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13;10-13;10-13 - German Storage Class 10 to 13;German Storage Class 10 to 13;German Storage Class 10 to 13