1.50424
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 300 mm x 0.1 mm Capillary Column
Sinonimo/i:
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped 300-0.1 capillary column
Scegli un formato
CHF 1’690.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’690.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Chromolith® CapRod RP-18 endcapped Capillary Columns, L × I.D. 300 mm x 0.1 mm capillary column
Materiali
PEEK column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Chromolith®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
18% Carbon loading
Parametri
200 bar pressure
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
30 cm × 0.1 mm
Matrice
monolithic silica
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione pori
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit