1.50244
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
Purospher STAR NH2 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
Scegli un formato
CHF 631.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 631.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L8
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Purospher®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
3.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
NH2 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): ≤ 3.0