1.46720
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico
Thiosulphate, Lecithin, Histidine, Tween®, ICR Plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine andThiosulfate, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer, Tryptone Soya Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Forma fisica
solid
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine and Thiosulfate
Histidine
Lecithin
Thiosulphate
Tween®
Confezionamento
single packed of
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
Diam. piatto
55 mm
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2