1.46314
Thioglycollate Broth w. LTH
ready-to-use, bottle volume 180 mL , filling volume
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; autoclaved
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
single packed of
Capacità bottiglia
250 mL
Volume del flacone
180 mL , filling volume
pH
7.2
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Componenti
tween
histidine
lecithin
Compatibilità
nonselective for
Applicazioni
Sterility testing
Confezionamento
180 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box)
Stoccaggio e stabilità
Store at +2°C to +25°C.
Altre note
Customized product – please contact your Sales representative for further information on purchase conditions.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2