Documenti fondamentali
1.46142
Millipore
ReadyTube® BPW
ReadyTube®, according to ISO 6887, FDA BAM, EP, bottle capacity 17 mL, bottle filling volume 9 mL, closure type, white screw cap, box of 20 tubes
Sinonimo/i:
Acqua peptonata tamponata, Acqua peptonata alcalina, Acqua triptone fosfato, BPW
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
EP
according to ISO 6887
Conformità normativa
FDA BAM
Stato
liquid (ready-to-use)
liquid
Caratteristiche
closure type white screw cap
ready-to-use
Confezionamento
box of 20 tubes
Produttore/marchio commerciale
ReadyTube®
Capacità bottiglia
17 mL
bottle filling volume
9 mL
Capacità
17 mL
pH
7.0 ( in H2O, ready-to-use solution)
applicazioni
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Descrizione generale
ReadyTube® è un terreno pronto all′uso che assicura il più alto livello di qualità e la più elevata affidabilità sperimentale così da migliorare l′accuratezza delle proprie analisi e ridurre in maniera significativa il rischio di risultati fallaci. L′acqua peptonata tamponata ReadyTube® è un terreno di prearricchimento, privo di inibitori e adeguatamente tamponato. Assicura le condizioni ottimali per il recupero della capacità di moltiplicarsi (fenomeno detto di “resuscitation”) delle cellule che siano state danneggiate dai processi di conservazione alimentare. Il terreno contiene peptone, comprensivo di digerito enzimatico di caseina, come fonte di carbonio, azoto, vitamine e sali minerali. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico, mentre i fosfati tamponano il terreno. Il brodo è ricco di nutrienti ed è quindi in grado di determinare velocità elevate di ripresa dell′attività riproduttiva (resuscitation) in batteri compromessi in modo quasi letale e di favorire una crescita sostenuta.
Applicazioni
L′acqua peptonata tamponata ReadyTube® trova impiego come diluente nella rivelazione (nel cibo, negli alimenti per animali e nell′acqua) di batteri, specialmente Enterobacteriaceae patogeni come la Salmonella e i Cronobacter, o nella preparazione di campioni da sottoporre ad analisi.
Note legali
READYTUBE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2