Documenti fondamentali
14-612-M
Sigma-Aldrich
RIPK2 Protein, active, 10 µg
Active, human RIPK2, amino acids 1-299, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
10 μG
CHF 526.00
CHF 526.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 526.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 526.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
PM
Mw 37.8 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... RIPK2(8767)
Descrizione generale
Product Source: N-terminal His6-tagged, recombinant, human RIPK2 expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
human RIPK2, amino acids 1-299
Applicazioni
Research Category
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: RIPK2
Target Sub-Family: TKL
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Stoccaggio e stabilità
6 months at -70°C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2