14-595-M
PP1α Protein, 10 µg
Recombinant, full length, human PP1α, for use in Phosphatase Assays.
Sinonimo/i:
PPP1C, Phosphoprotein phosphatase 1, Phosphorylase phosphatase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
solution
Durata
6 mo.
PM
Mw 37.6 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (phosphatase)
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PPP1CA(5499)
Descrizione generale
Protein Phosphatase 1 (PP1) is one of the key serine/threonine-specific protein phosphatases.
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Protein Phosphatase 1 (PP1) has been associated with a wide range of biological processes, including synaptic plasticity, cell cycle progression, dopaminergic neurotransmission, contraction, and glycogen metabolism, maintaining microtubule stability and the dephosphorylation of tau. Furthermore, PP-1 plays a vital role in synaptic development, plasticity, signaling, neurite outgrowth, synapse formation, ion channel function, and neurotransmission. Changes in PP-1 signaling within dendritic spines have been linked to various neurological and psychiatric disorders.
Confezionamento
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1