Documenti fondamentali
14-550-M
Sigma-Aldrich
MAP Kinase 2/Erk2 Protein, active, Human, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2. Activated with MEK1 (Cat. # 14-429). For use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
Erk2 kinase
Scegli un formato
10 μG
CHF 548.00
CHF 548.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 548.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
CHF 548.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
PM
Mw 67.8 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2, Activated with MEK1 (14-429).
Confezionamento
Also available in 125μg size, please inquire for pricing and availability.
Qualità
Used to phosphorylate MBP (13-104)
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Yanping Li et al.
The Journal of biological chemistry, 288(38), 27646-27657 (2013-07-31)
The small G protein Ras regulates proliferation through activation of the mitogen-activated protein (MAP) kinase (ERK) cascade. The first step of Ras-dependent activation of ERK signaling is Ras binding to members of the Raf family of MAP kinase kinase kinases