Documenti fondamentali
14-463-M
Sigma-Aldrich
PDGFRβ Protein, active, 50 µg
Active, recombinant human PDGF Receptor β, residues 557-end, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
Scegli un formato
50 μG
CHF 547.00
CHF 547.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 547.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 547.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 63.7 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human PDGF Receptor β, residues 557 end, containing an Nterminal His6-tag
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: PDGFRβ
Target Sub-Family: TK
Qualità
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) substrate peptide
Stato fisico
Ni2+/NTA-agarose
Stoccaggio e stabilità
1 year at 70 °C
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2