1.37312
Acido cloridrico
25%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
Prodotti consigliati
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
Ph. Helv.
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
P. ebollizione
>100 °C (lit.)
Densità
1.18 g/L at 20 °C
applicazioni
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Attività estranea
Aflatoxin
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
1.37312.9025 / 25L / PE canister
1.37312.9208 / 200L / PE drum
1.37312.9950 / 950L / IBC
1.37312.9958 / 950L / IBC
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento