Documenti fondamentali
137132
SAFC
SyntheChol® PLANT-DERIVED CHOLESTEROL
EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
1371320001
CHF 512.00
1371320010
CHF 2’943.00
1371320100
CHF 16’683.00
CHF 512.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1371320001
CHF 512.00
1371320010
CHF 2’943.00
1371320100
CHF 16’683.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
CHF 512.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
P. ebollizione
200 °C
Punto di fusione
141 °C
Solubilità
>0.001 g/L
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
260 kg/m3
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Descrizione generale
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Azioni biochim/fisiol
Major component of all biological membranes; ~25% of total brain lipid is cholesterol.
Nota sulla preparazione
Synthesized from material of non-animal origin.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Scott B Widenmaier et al.
Cell, 171(5), 1094-1109 (2017-11-18)
Cholesterol is a critical nutrient requiring tight constraint in the endoplasmic reticulum (ER) due to its uniquely challenging biophysical properties. While the mechanisms by which the ER defends against cholesterol insufficiency are well described, it remains unclear how the ER senses