Documenti fondamentali
1.30196
Millipore
Kit HY-LiTE® per la ricerca dell′ATP nel carburante per aviazione Jet A1
Sinonimo/i:
Test per la ricerca di biomassa nel carburante per aviazione Jet A1, test rapido per carburante per aviazione Jet A1
Scegli un formato
20 TEST
CHF 1’940.00
CHF 1’940.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 TEST
CHF 1’940.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 1’940.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Descrizione
HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test Kit is suitable for rapid detection of microbiological contamination in fuel tanks
Nome Commerciale
HY-LiTE®
Durata
15 mo.
Confezionamento
pkg of 20 tests (20 pens, 20 large pipettes, 20 small pipettes)
Produttore/marchio commerciale
HY-LiTE®
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
applicazioni
jet fuel
Compatibilità
for use with HY-LITE®
Metodo di rivelazione
bioluminescent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test contiene penne pronte all′uso che consentono di rilevare la contaminazione biologica totale nel carburante Jet A1 se usate in associazione al luminometro HY-LiTE® 2. Il carburante contiene piccole quantità d′acqua che comportano il rischio di contaminazione microbiologica. L′adenosina trifosfato (ATP) viene rilevata per mezzo di una reazione con un reagente contenente luciferina/luciferasi in una soluzione tampone. Il kit è stato ideato in modo da indicare la presenza di materiale biologico metabolicamente attivo, come batteri, lieviti e muffe, compresi i batteri che riducono il solfato e altri microrganismi anaerobi, che potrebbero non essere rilevati dai tradizionali metodi basati sulla crescita.VALORI LIMITE:
IATA (International Air Transport Association) “Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks” 5° Edizione:
  • Trascurabile: < 1000 RLU/liter fuel
  • Moderate: 1000 – 5000 RLU/liter fuel
  • Heavy: > 5.000 RLU/litro di carburante
I suddetti limiti si basano sulla scala di misura del luminometro HY-LiTE® 2. Essi si applicano esclusivamente ai campioni prelevati da cisterne laterali di aeromobili e derivano dal confronto con altri metodi di routine. Tali valori sono da considerare puramente indicativi e potrebbero dover essere adattati per altri tipi di campioni e sulla base delle situazioni individuali, della frequenza delle analisi, delle passate contaminazioni, ecc.
Questo kit per analisi del carburante contiene una soluzione brevettata per il campionamento del carburante Jet A1.
Applicazioni
Il kit HY-LiTE® per l′analisi del carburante per aviazione Jet A1 è utilizzabile per la rilevazione rapida della contaminazione microbiologica in cisterne e sistemi di distribuzione del carburante.
Caratteristiche e vantaggi
  • Risultati disponibili entro pochi minuti
  • Metodo che non richiede competenze specifiche
  • Test sul campo - non servono le strutture di un laboratorio
  • Risultati quantitativi, oggettivi
  • Lettura numerica. Di facile interpretazione
  • Medesimo protocollo per tutti i campioni di carburante per aviazione (con / senza acqua)
  • Medesimi limiti di determinazione per tutti i campioni (con / senza acqua)
  • Rileva l'attività biologica direttamente nel campione e non richiede la crescita dei microrganismi su terreno in laboratorio
  • Volume di campione flessibile. Il volume raccomandato è 1 litro ma sono analizzabili anche volumi inferiori. Per il confronto con le linee guida, i risultati possono essere corretti in funzione del volume: RLU/litro= RLU x (1000 mL/mL di volume di campione) come accomandato nel documento IATA "Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks", 5° Ed.
Compatibilità
Per la ricerca della contaminazione da biomassa nel carburante per aviazione Jet A1 e per altri tipi di carburante
Risultati analitici
Confezionamento: conforme
Aspetto: conforme
Esame delle prestazioni: conforme
Note legali
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany