Documenti fondamentali
1.18336
Supelco
Empty cells
Scegli un formato
3 UNITS
CHF 334.00
CHF 334.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 UNITS
CHF 334.00
About This Item
Codice UNSPSC:
47101516
NACRES:
SE.11
CHF 334.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
optical glass vial
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Turbiquant 1500
for use with Turbiquant 3000
Metodo di rivelazione
turbidimetric
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
1500/3000 Turbiquant
These empty celles are suitable for the measurement of turbidity using the instrument types Turbiquant 1500 and 3000. The cells have a diameter of 24 mm, are equipped with screw caps, and are delivered in a seperate bowes to protect them from scratching.
Note legali
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany