Documenti fondamentali
1.18322
Supelco
Chloride Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinonimo/i:
Chloride Visual Test Kit Refills
Scegli un formato
200 TESTS
CHF 350.00
CHF 350.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 TESTS
CHF 350.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 350.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
chloride
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14753 an 1.14401 for the colometric evaluation of chlorine.
for 114753, 114401 MQuant®
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3