Documenti
1.17958
Supelco
Kjeldahl tablets
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
Forma fisica
tablet
Livello qualitativo
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Solubilità
200 g/L
Descrizione generale
for Wieninger method 3.5g/tablet
Stoccaggio e stabilità
Storage temperature: no restrictions.
Risultati analitici
Appearance:grey tablets
Application test:conforms
Grey colour of the product is caused by raw material and does not affect the application.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.