Documenti fondamentali
1.17244
Supelco
Cobalt Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (Co2+), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 147.00
CHF 147.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 147.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 147.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Cobalt Cell Test, photometric, 0.05-2.00 mg/L (Co2+), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
cobalt
Campo di misura
0.05-2.00 mg/L (Co2+)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Nitroso-R salt)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: photometric 0.05 - 2.00 mg/l Co Spectroquant®
Cobalt(II) ions react with Nitroso-R salt to form a orange-red complex that is determined photometrically. Our Spectroquant® Cobalt Test allows you to accurately quantify the Co levels in your sample.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) , which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2