Documenti fondamentali
1.14660
Supelco
Iron Test Kit, colorimetric
0.05-1.0 mg/L (Fe²⁺), MQuant®
Scegli un formato
50 TESTS
CHF 163.00
CHF 163.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 TESTS
CHF 163.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 163.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Nome del prodotto
Iron Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (Fe2+), for use with MQUANT®
Analiti specifici
iron
Livello qualitativo
Campo di misura
0.05-1.0 mg/L (Fe2+)
Compatibilità
for use with MQUANT®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: colorimetric with color card 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 mg/l Fe²⁺ MQuant®
This MQuant® Iron test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2