Vai a
1.00683
Ammonium Test, photometric
photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 tests
Spedizione prevista il03 giugno 2026daBuchs
CHF 250.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 250.00
Spedizione prevista il03 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Test dell′ammonio, photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.4-193 mg/L (NH3), 2.6-193 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
drinking water
food testing
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Metodo: Fotometrico, 2,0 - 150 mg/L (NH4-N), 2,6 - 193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
IL metodo è analogo a EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 e DIN 38406-5.
Questo kit di reagenti Spectroquant® per il test dell′ammonio consente di quantificare, senza l′impiego di cianuro, l′ammonio nelle acque di scarico, freatiche, di superficie e di mare. Di solito l′ammonio che penetra nelle fonti d′acqua proviene da aree agricole in cui si utilizzano fertilizzanti; livelli elevati di questo ione sono un indicatore significativo di inquinamento fecale.
Campi di applicazione ulteriori del kit sono quelli delle analisi dei cibi e delle bevande, delle analisi ambientali e di quelle agronomiche (p.es. analisi dei suoli)
I kit di reagenti Spectroquant® contengono miscele di reagenti molto stabili e pronte all′uso, che permettono di condurre l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni allegato.
Tutti i nostri kit di reagenti e i nostri kit per analisi in cuvetta sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.147521.111171.14400
Test dell’ammonio photometric, 2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Supelco
1.00683
Test dell′ammonio
Test dell’ammonio photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH4-N), Spectroquant®
Supelco
1.14752
Test dell′ammonio
Ammonium Test colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
Supelco
1.11117
Ammonium Test
Ammonium Test 0.05-0.8  mg/L (NH4+), for use with MQuant®, colorimetric
Supelco
1.14400
Ammonium Test
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
measuring range
2.0-150 mg/L (NH4-N), 2.6-193 mg/L (NH4+), 2.4-193 mg/L (NH3)
measuring range
0.010-3.00 mg/L (NH4-N), 0.013-3.86 mg/L (NH4+)
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
measuring range
0.05-0.8  mg/L (NH4+)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQuant®
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
drinking water
food testing
ground and surface water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test dell′ammonio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3