Documenti fondamentali
1.14226
Millipore
Anaeroclip®
For use in providing a mechanical closure of Anaerocult products
Sinonimo/i:
Closure clips
Scegli un formato
25 UNITS
CHF 114.00
CHF 114.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
CHF 114.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NB.14
CHF 114.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 25 units
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with
  • Anaerotest (1.15112)
  • Anaerocult A mini (1.32369)
  • Anaerocult P (1.32382)
anaerobic bacteria
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Anaeroclip®, an accessory of the Anaerocult system, is a simple mechanical clip. The Anaeroclip® closure clips enable users to seal the bags without a special foil sealing instrument and can be used several times.
Applicazioni
Anaeroclip® is used to seal the Anaerocult A Mini, P, IS, and C Mini incubation bags.
Compatibilità
Compatible with Anaerotest (1.15112), Anaerocult A mini (1.32369), and Anaerocult P (1.32382)
Note legali
ANAEROCLIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.