Documenti fondamentali
1.13727
Supelco
Lastre per HPTLC, gel di silice 60 F con zona di concentrazione 10 x 2,5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinonimo/i:
Lastre per cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni
Scegli un formato
25 UNITS
CHF 420.00
CHF 420.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
CHF 420.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
CHF 420.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 plates
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
150-200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 10 cm
Dimensione particelle
5-6 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 lastre in vetro da 10 x 10 cm
Queste piastre permettono agli utenti di applicare facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di campione, inclusi grandi volumi di campioni diluiti. Le nostre piastre con zone di concentrazione sfruttano le diverse proprietà di due adsorbenti. Il primo è un adsorbente concentrante a pori grandi su cui si applicano i campioni, mentre il secondo è uno strato selettivo per la separazione. Indipendentemente dalla forma, dalla grandezza e dalla posizione delle macchie, il campione si concentra sempre su una banda stretta in cui due adsorbenti si sovrappongono e dove ha inizio la separazione. Queste piastre permettono agli utenti di applicare facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di campione, inclusi grandi volumi di campioni diluiti.
Linkage
Sostituisce: 13727-5; 13727
Risultati analitici
Area di superficie specifica (secondo BET; misura a 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 5 - 7 µm
Spessore dello strato: 150 - 200 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 35 µm
Zona di concentrazione dello spessore dello strato: 70 - 110 µm
Fluttuazione dello spessore della zona di concentrazione: ≤ 35 µm
Test cromatografico:
test cromatico
valori hRf
- bleu vif organol, test cromatico, lipofilo:
18 - 24
- nero ceres G, test cromatico, lipofilo: 39 - 46
- viola ceres BRN, test cromatico, lipofilo: 59 - 66
Valore tipico determinato su una lastra condizionata
Eluente: toluene (umidità rel. 45%)