Documenti fondamentali
1.12979
Supelco
Total dietary fiber Kit
sufficient for 100 determinations
About This Item
Codice UNSPSC:
41116118
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
impiego
sufficient for 100 determinations
Livello qualitativo
tecniche
photometry: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
reagent kit for 100 determinations
Pittogrammi
CorrosionHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2