Documenti
1.12211
Sigma-Aldrich
Cobalt powder
99+
Sinonimo/i:
Cobalt powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141710
Numero indice EU:
231-158-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
1493 °C
Densità bulk
850 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Manganese powder, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
463728
Manganese
Iron ≥99%, reduced, powder (fine)
Sigma-Aldrich
12310
Iron
Nickel powder, <50 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266981
Nickel
Nickel nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
577995
Nickel
Iron powder, −325 mesh, 97%
Sigma-Aldrich
209309
Iron