Documenti fondamentali
1.11969
Sigma-Aldrich
Acetone-D6
deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
Acetone-D6, Hexadeuteroacetone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
211-563-9
Tensione di vapore
233 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
465 °C (DIN 51794)
Potenza
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
2.6-12.8 % (v/v)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
5-6 (365 g/L in H2O)
P. eboll.
56.2 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-95.4 °C
Temp. transizione
flash point <-20 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Risultati analitici
Deuteration degree: ≥ 99.96 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup