1.09385
Gel di silice 60 (0,040-0,063 mm)
for column chromatography (230-400 mesh ASTM)
Sinonimo/i:
Silice, Biossido di silicio
Scegli un formato
CHF 96.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 96.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Dimensione particelle
40-63 μm
Dimensione pori
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
P. ebollizione
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Densità bulk
200‑800 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Elevata capacità di adsorbimento
- Inerzia chimica e atossicità elevate.
- Una protezione per sostanze sensibili all′umidità durante lo stoccaggio e il trasporto o per mantenere tali i solventi anidri
- Disponibilità come granulato in particelle di diverse dimensioni o in microsfere di diverse dimensioni.
Confezionamento
Risultati analitici
Fe (ferro): ≤ 0,02 %
Area superficiale specifica (secondo BET misurata su 5 punti): 480-540 m²/g
Volume dei pori (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 mL/g
Perdita per essiccamento (150 °C): ≤ 9,0 %
Granulometria (d10): 30 - 40 µm
Granulometria (d50): 55 - 65 µm
Granulometria (d90): 95 - 110 µm
L′area superficiale specifica e il volume dei pori si riferiscono al materiale grezzo.