Documenti fondamentali
1.11609
Sigma-Aldrich
Histosec in pastiglie
solidification point 56-58°C embedding agent for histology
Sinonimo/i:
Agenti di inclusione per microscopia, agente di inclusione, Histosec
About This Item
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
Temp. transizione
flash point >100 °C
Densità bulk
400 kg/m3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il DMSO aumenta l′indice di penetrazione della paraffina e consente una migliore conservazione delle strutture tissutali. Il suo punto di fusione è compreso tra 56 e 58 °C, intervallo in cui qualunque campione può essere processato senza rischio di danni, indipendentemente dal metodo utilizzato. Nella maggior parte dei laboratori l′inclusione in paraffina viene effettuata con sistemi automatizzati direttamente dopo il processamento del tessuto. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet
Risultati analitici
Punto di solidificazione (metodo del termometro rotante): 56 - 58 °C
Effetto del riscaldamento (a 60 °C/100 g): sostanza fusa trasparente entro un massimo di 20 ore
Solubilità in xilene (a 20 °C/0,1 g in 5 ml): soluto trasparente entro un massimo di 20 ore
Risultati del taglio (sezioni da 4 µm): conforme
Solubilità delle sezioni in xilene: <<50 secondi
Note legali
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Scoprite l'importanza della colorazione di tessuti biologici per la ricerca e la patologia clinica con coloranti di routine e speciali.
Questions
  1. Does the DMSO or polymers added to paraffin affect usage for immunohistochemistry or IHC.
    1 answer
    1. The same paraffins used for general histology are also employed for embedding tissue for immunohistochemistry or IHC. In clinical laboratory applications, products such as Paraplast, Paraffin Pastilles, Histosec Paraffin Pastilles, or similar products are utilized. These products are generally modified to make the paraffin more suitable for histology or IHC. Plain paraffins are not generally considered suitable for most histology or IHC applications.
      DMSO is a common modifier, although it presents some safety concerns when embedding paraffin blocks. Users may get some paraffin on their fingers during tissue embedding with paraffin. For concerns about the safety of coming in contact with DMSO, there are paraffins such as product 1071642504 that use select polymers to enhance the performance of plain paraffin. The polymers, being of higher molecular weight, are not easily absorbed through the skin, making them safer for use.