Documenti fondamentali
1.09991
Supelco
Zinc sulfate solution
c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinonimo/i:
ZnSO4 solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Stato:
liquid
Nome del prodotto
Zinc sulfate solution, for 1000 ml, c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
2.2 (20 °C in H2O)
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
  • Enhanced photocatalytic dye degradation using surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst.: This paper presents the development and application of a surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst for the enhanced photocatalytic degradation of dyes. The study highlights the catalyst′s high efficiency and potential for environmental remediation and wastewater treatment (Kaplaner et al., 2024).
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3