Documenti
1.09947
Supelco
Silicon standard
1000 mg Si, (SiCl₄ in 14% NaOH) Titrisol®
Sinonimo/i:
Silicon Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
concentrate
Concentrazione
1000 mg Si in 14% NaOH
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (Si): 1000 mg / Ampoule
Determination method: ICP-OES
(traceable to NIST - SRM 3150)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1