Documenti
1.09943
Supelco
Calcium standard
1000 mg Ca, (CaCl₂ in 6.5% HCl) Titrisol®
Sinonimo/i:
Calcium Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
concentrate
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (Ca): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1