Key Documents
1.09604
Supelco
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
Sinonimo/i:
n-Heptadecane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
211-108-4
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.3% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
P. eboll.
302 °C/1013 hPa
Punto di fusione
22 °C
Temp. transizione
flash point 148 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): ≥ 99.3 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup