Documenti
1.09584
Supelco
Strisce indicatrici di pH, pH 2,0 - 9,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce indicatrici di pH, 2,0 - 9,0, Strisce indicatrici di pH, pH 2,0 - 9,0
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.35
product name
Strisce indicatrici di pH, pH 2,0 - 9,0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Nome Commerciale
MQuant®
Livello qualitativo
Caratteristiche
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
Intervallo di pH
2.0-9.0
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
I test per pH MQuant sono adatti per tutti i terreni utilizzati nell′analisi ambientale e per i controlli sulle linee di produzione industriali. Il nostro particolare metodo di produzione assicura alle strisce indicatrici del pH vantaggi decisivi rispetto ai classici indicatori su carta; infatti, poiché non rilascia il colorante, la striscia può essere lasciata nel terreno da testare senza che questo venga contaminato. L′uso di queste strisce reattive è piuttosto semplice: il valore del pH viene misurato in modo semiquantitativo, confrontando visivamente le tre zone di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala di colori fino a trovare l′esatto accoppiamento. Le ingegnose confezioni Safetyedge garantiscono una conservazione sicura delle strisce reattive e ne facilitano il prelievo. Per l′analisi di altri parametri che richiedono un intervallo di pH del campione ben preciso (per es. Spectroquant, vedere le istruzioni per l′uso), si consiglia di utilizzare le strisce reattive per pH MQuant come test preliminare.
senza rilascio di colorante 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 MQuant®
Linkage
Sostituisce: 9578-1; 9578-3; 9578
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Determinare il selenio in acqua con questo test fotometrico e un campione limpido e filtrato, con misurazione dei risultati a 445 nm.
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine