Documenti fondamentali
1.08239
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for IR spectroscopy Uvasol®
Sinonimo/i:
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2Cl3F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-936-1
Tensione di vapore
360 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
680 °C
Potenza
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
P. ebollizione
47.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-35 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Solubilità
0.17 g/L
Densità
1.58 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Note legali
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C