1.07661
Brodo al lattosio GranuCult®
FDA (BAM), for Salmonella spp., For the performance and confirmation of the presumptive test to detect coliform
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
APHA
EP
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA (BAM)
Stato
medium granules (dehydrated (DCM))
Produttore/marchio commerciale
GranuCult®
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C, 13 g/L in H2O)
Densità bulk
650 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Salmonella spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Il brodo di lattosio è un terreno di coltura granulare privo di inibitori da utilizzare per la prova presuntiva per la ricerca di coliformi, in particolare E. coli, e per l′arricchimento della Salmonella. I granuli assicurano uno scioglimento rapido e uniforme in acqua e inoltre impediscono l′aggregazione del terreno e l′inalazione della polvere presente nell′aria. L′utilizzo del lattosio è indicato dalla produzione di gas. Il gas liberato viene raccolto nelle provette di Durham. Il peptone presente nel terreno di coltura fornisce agli organismi composti azotati e carboniosi, amminoacidi a catena lunga e altri nutrienti essenziali. Il lattosio è un carboidrato fermentabile per i coliformi.
Applicazioni
Il brodo di lattosio è raccomandato per l′esecuzione e la conferma della prova presuntiva per la ricerca dei batteri coliformi negli alimenti, nell′acqua, nei latticini e nei prodotti farmaceutici.
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3