Documenti fondamentali
1.07062
Supelco
Dietiletere
ethanol stabilized, EMPARTA® ACS reagent
Sinonimo/i:
Etere, Etil etere
Scegli un formato
4 L
CHF 377.00
CHF 377.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 L
CHF 377.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
Beilstein:
1696894
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-467-2
NACRES:
NA.05
CHF 377.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Dietiletere, for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
587 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °F
Potenza
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
36.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3530 (lit.)
P. ebollizione
34.6 °C (lit.)
Punto di fusione
−116 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -40 °C
Densità
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Dietiletere
Sigma-Aldrich
179272
Dietiletere
Dietiletere ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
346136
Dietiletere
Dietiletere Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
EX0185
Dietiletere
Dietiletere suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
Sigma-Aldrich
309966
Dietiletere
Dietiletere anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
Sigma-Aldrich
673811
Dietiletere
Bromobenzene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01786
Bromobenzene