Documenti fondamentali
1.05739
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
Scegli un formato
250 G
CHF 152.00
1 KG
CHF 365.00
CHF 152.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 152.00
1 KG
CHF 365.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.21
CHF 152.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
beads
Livello qualitativo
Diam. particelle
~2 mm
Misura
~10 mesh
Area superficiale
800 m2/g
Dimensione particelle
~10 mesh
Diametro
~2 mm
Dimensione pori
0.4 nm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3