Documenti
1.05238
Supelco
Ion exchanger Dowex 50 WX 4
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41115711
Livello qualitativo
Forma fisica
beads
Temp. autoaccensione
>500 °C
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SCX
Dimensione particelle
180-500 μm
Capacità
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
Densità
1.040 g/cm3 at 20 °C
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Description: moist beige spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
Note legali
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3