1.05006
Caolino (argilla bianca), polvere
powder, low bacterial content, for internal use
Sinonimo/i:
Caolino bianco
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
solid
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Densità
2.6 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Note legali