Documenti
1.04731
SAFC
mio-inositolo
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
mio-inositolo, Esaidrossicicloesano, cicloesanesolo, meso-inositolo, mio-inosite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
201-781-2
agenzia
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
225-227 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
®
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La sostanza 1.04731 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso supportato è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Zinc chloride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08816
Zinc chloride
Supelco
Supelco
1.02378
Calcium chloride
Parteck® Mn SD EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, FCC
SAFC
1.05999
Parteck® Mn SD
Folic acid BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sigma-Aldrich
F8758
Folic acid
Articoli
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.