468045
D-(+)-chiro-Inositol
95%
Sinonimo/i:
1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]23/D +60°, c = 1.2 in H2O
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
230 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3