Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor pressure
160 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
Prepsolv™
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
25000 mg/kg LD50, oral (rat), >2000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
1.0-8.1 % (v/v)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
transmittance
220 nm, ≥50%, 250 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
General description
PrepSolv™ solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
Application
for preparative chromatography Prepsolv™
Preparation Note
Store at +5°C to +30°C.
Analysis Note
Purity (GC):≥ 95.0 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.01 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm):≥ 50 %
Transmission (from 250 nm):≥ 98 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.01 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm):≥ 50 %
Transmission (from 250 nm):≥ 98 %
Legal Information
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Punto di infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?